The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning. The overall height is 260 mm and the immersion depth is 50 mm.
Z413100
Aldrich® micro distilling splitter head
Unjacketed, Overall H 260 mm
Selecione um tamanho
R$ 5.645,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.645,00
Produtos recomendados
Total A
260 mm
profundidade de imersão
50 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
can you tell what cone dimension is this equipment ? Z413100 - micro distilling splitter head : 14/23 , 24/29 , 29/32 ?
1 answer-