Documentos Principais
Z410101
Nalgene® vented Unitary safety wash bottle
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
bottle safety, nalgene bottles, wash bottles
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 646,00
R$ 646,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 646,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
R$ 646,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene
Características
label Methanol
with cap
embalagem
pkg of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2436-0503
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
  • Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
  • Color-coded closure
  • Easy-to-fill wide neck
  • Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)