Documentos Principais
Z408735
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 70-100 μm (B)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 327,00
R$ 327,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 327,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 327,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 720204
D.E. × C
10 mm × 150 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity (B)
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)