exactly what I was looking for in a evaporating flask
Z402990
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
R$ 1.457,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.457,00
Produtos recomendados
Materiais
glass
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 00440
capacidade
1000 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)