Documentos Principais
Z403008
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.327,00
R$ 2.327,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.327,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.327,00
Check Cart for Availability
Materiais
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 20730
capacidade
1000 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)