Documentos Principais
Z319910
Büchi® model B-585 distillation flask
Terminal position ball flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.856,00
R$ 2.856,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.856,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
R$ 2.856,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
glass
round bottom flask
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 037101
capacidade
5 mL
Descrição geral
For use with B-580 & B-585 ovens.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)