Documentos Principais
Z317594
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 300 mm
Sinônimo(s):
297256909
Selecione um tamanho
Z317594-1EA
R$ 2.478,00
R$ 2.478,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Z317594-1EA
R$ 2.478,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.478,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain plate
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I.
300 mm
Descrição geral
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)