Documentos Principais
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
220 V AC
grau
CE Compliant
Características
Threaded socket for support rod.
fabricante/nome comercial
Gerhardt
disponibilidade
not available in USA and Canada
tamanho
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
saída
450 W
Descrição geral
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
Informações legais
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)