Documentos Principais
Z311014
Mettler Toledo portable pH/ion meter
Model MP120, meter with Inlab® 413 IP67 waterproof electrode
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.61
grau
CE Compliant
descrição
ATC range −5 - 105 °C
BNC connector
electrode condition display
multipoint calibration: display
pH/mV/T functions
fabricante/nome comercial
Model MP120
disponibilidade
available only in EU
faixa de medição de mV
1,999
faixa de medição de pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Parâmetros
−5-105 °C temperature
tamanho
50 mm × 90 mm × 210 mm
energia da bateria
AA
Descrição geral
Meters ultrasonically welded for strength and waterproofing to IP67. Will float if dropped in water. Battery powered (batteries supplied) with approximately 500h battery life and auto shut-off after 10 min of non-use.
Características e benefícios
Excellent value with autostability and storage for 10 readings.
Informações legais
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)