Documentos Principais
Z291803
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
glass insert (conical with polyspring)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
6 mm × 30 mm
volume
0.3 mL
Descrição geral
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)