Z288209
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KNF
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
C × L × A
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
peso
27 lb (12.3 kg)
Descrição geral
Características e benefícios
- Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
- Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
- New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
- Two stages.
- 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)