Documentos Principais
Z284793
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O hemispherical heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
Heating mantle
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
115 V (AC)
Características
CSA approved
for flask size 100 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100AO396
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
0-450 °C temp. range
saída
80 W
Descrição geral
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
  • Made from flexible fabrics
  • Fit easily into tight spaces
  • Maximum 450 °C internal operating temperature
  • All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
  • 115 V models are CSA compliant
  • 230 V models are CE compliant
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)