Documentos Principais
Z285544
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 25 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.609,00
R$ 1.609,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.609,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
R$ 1.609,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
entrada CA/CC
115 V
Materiais
fabric
Características
CSA approved
for flask size 25 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100A MIC25
disponibilidade
not available in EU
not available in EU
Parâmetros
0-400 °C temp. range
saída
27 watts
Descrição geral
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)