Documentos Principais
Z100897
Sigma-Aldrich
Double-tipped needle
gauge 16, L 24 in.
Sinônimo(s):
Double-Ended Needle, Dual-Tip Needle, Twin-Tip Needle
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 319,00
R$ 319,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
R$ 319,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
24 in.
medidor
16
Descrição geral
304 SS with deflected tips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10