Documentos Principais
Z273236
Sigma-Aldrich
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Sinônimo(s):
CITRANOX® acid detergent, biodegradable, biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
técnica(s)
protein quantification: suitable
Descrição geral
CITRANOX™ is a phosphate free, concentrated cleaner and metal brightener for high performance removal of metal oxides, scale, salts and inorganic residues in manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing for reliable results and no interfering residues. Ideal for trace metal analysis. USDA authorized. Dilute 2:100. pH 2.5.
Informações legais
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)