Documentos Principais
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.059,00
R$ 2.059,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.059,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 2.059,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
CaF2
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar