Documentos Principais
Z112119
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
KBr, Undrilled
Sinônimo(s):
32mm Circular Cell Pane
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 774,00
R$ 774,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 774,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 774,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Materiais
KBr
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)