Documentos Principais
Z265918
Sigma-Aldrich
Microporous carbon boiling chips
weight 227 g
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 158,00
R$ 158,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 158,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 158,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
peso
227 g
Descrição geral
Eliminates bumping of liquids in boiling operations and distillations.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6