Documentos Principais
Z265608
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 11031
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
Descrição geral
Most rugged silica gel plates available.
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
Informações legais
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)