Z262870
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Selecione um tamanho
R$ 792,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 792,00
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
glass bottle
round bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216837
capacidade
2 oz (60 mL)
diâmetro × A
39 mm × 94 mm
cor
amber
Categorias relacionadas
Descrição geral
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Características e benefícios
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
- Available with caps attached or bulk packs without caps
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)