Documentos Principais
Z261661
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-28 standard thread, 316 stainless steel
Sinônimo(s):
environmental, veterinary
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 821,00
R$ 821,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 821,00
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
R$ 821,00
Check Cart for Availability
Materiais
316 stainless steel
fabricante/nome comercial
Popper 6458
Categorias relacionadas
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10