Documentos Principais
Z261610
Luer-to-Tubing Connector
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/8 in. to 3/16 in. I.D. tubing, 316 stainless steel
Sinônimo(s):
environmental, veterinary
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 738,00
R$ 738,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 738,00
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
R$ 738,00
Check Cart for Availability
Materiais
316 stainless steel
fabricante/nome comercial
Popper 6460
Categorias relacionadas
Descrição geral
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)