Documentos Principais
Z261637
Luer-to-Threaded NPT connector
Micro-Mate® female Luer to 1/8-27 thread, 316 stainless steel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 738,00
R$ 738,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 738,00
About This Item
Código UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
R$ 738,00
Check Cart for Availability
Materiais
316 stainless steel
fabricante/nome comercial
Popper 6455
Parâmetros
45 psi pressure (final assembly water tested)
Categorias relacionadas
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9