Documentos Principais
Z261432
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 660, female ¼ in. outlet
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.042,00
R$ 3.042,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.042,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112404
NACRES:
NB.51
R$ 3.042,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Materiais
stainless steel
faixa de medição da pressão de entrada
≤3,000 psig
Tamanho interno da CGA
660
Descrição geral
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Advertência
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Informações legais
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)