Documentos Principais
Z251127
Sigma-Aldrich
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 70 mm × 116 mm × 31 mm
Selecione um tamanho
250 EA
R$ 898,00
R$ 898,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EA
R$ 898,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
R$ 898,00
Check Cart for Availability
Materiais
oblong
polystyrene
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × A
70 mm × 116 mm × 31 mm
Prato: C × L
116 mm × 70 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)