Documentos Principais
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
Materiais
circles
porcelain
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66196
Altura
24 mm
capacidade
35 mL
diâmetro da placa
60 mm
topo D.E.
60 mm
Descrição geral
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)