Documentos Principais
Z246565
Nickel crucible
low form, capacity 55 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 408,00
R$ 408,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 408,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 408,00
Disponível para enviar em24 de abril de 2025Detalhes
capacidade
55 mL
diâmetro × A
47 mm × 43 mm
espessura
0.035 in.
Descrição geral
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)