Documentos Principais
Z247235
Coors porcelain crucible cover
cap size D, I.D. 54 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.421,00
R$ 1.421,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.421,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
R$ 1.421,00
Check Cart for Availability
tamanho da tampa
D
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66125
D.I.
54 mm
Descrição geral
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Características e benefícios
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Outras notas
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Kindly describe how many pieces of lid are there in this pack.
    1 answer
    1. This product is sold as a package of 12 each. There are 12 covers included.