Documentos Principais
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Sinônimo(s):
MG607920
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.285,00
R$ 10.285,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.285,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
R$ 10.285,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 385-270-27
Comprimento
275 mm
diâmetro
6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)