Documentos Principais
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
chemical resistance beaker, plastic beaker
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.025,00
R$ 1.025,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.025,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 1.025,00
Check Cart for Availability
Materiais
PFA
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1510-0050
capacidade
50 mL
Descrição geral
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)