Documentos Principais
Z245372
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 50 mL
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 513,00
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 513,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 513,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
subdivision 5 mL
embalagem
pkg of 100 ea
A × D.E.
57 mm × 49 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Outras notas
Browse all plastic beakers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)