Documentos Principais
Z244023
Sigma-Aldrich
ACE Manifold with threaded stopcocks
positions, 5
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.256,00
R$ 7.256,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.256,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 7.256,00
Check Cart for Availability
Características
positions 5
fabricante/nome comercial
Ace Glass 872954
Categorias relacionadas
Descrição geral
Greaseless vacuum/gas manifold with 0 to 4mm high-vacuum PTFE, three-way stopcocks for takeoffs. One end of each manifold tube has a #7 Ace-Thred for easy cleaning. Ends are supplied with nylon stopper/plugs with FETFE® O-rings. Port connections are 8mm O.D. Vacuum and gas connections are 1/2in. o.d.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)