Documentos Principais
Z202681
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 3
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.529,00
R$ 5.529,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.529,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 5.529,00
Check Cart for Availability
Características
positions 3
Comprimento
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
4 mm bore glass stopcocks.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)