Documentos Principais
SYNM171005
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left
Sinônimo(s):
Synthware M171005, vacuum manifold, vacuum unit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.809,00
R$ 2.809,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.809,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
R$ 2.809,00
Check Cart for Availability
Características
number of ports 5
fabricante/nome comercial
M171005
Categorias relacionadas
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)