Documentos Principais
Z243280
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 500 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.618,00
R$ 2.618,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.618,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 2.618,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS stopper24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 723161
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
European style funnel with new leaktight locking stopper that will not fall out during shaking or transportation. The stopper is secured into a screw-threaded top joint via cap and Viton® O-ring for a positive, leaktight seal. Supplied complete with 1:5 PTFE plug, stopper, cap, and O-ring.
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)