Documentos Principais
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 801,00
R$ 801,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 801,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 801,00
Check Cart for Availability
capacidade
500 mL
saída da mangueira D.E.
10 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)