Documentos Principais
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (31)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212261405
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
70 mm
capacidade
25 mL
frasco D.E.
43 mm
gargalo D.E.
31 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)