Documentos Principais
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
213412807
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.285,00
R$ 1.285,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.285,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 1.285,00
Check Cart for Availability
descrição
use paper diam. 55 mm
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
125 mL
placa P
60 mm
Descrição geral
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)