Documentos Principais
Z224197
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 1/4 ‑ 0.525 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descrição
for tubing CHEM-FLEX 250
Características
for tubing o.d. 1/4 ‑ 0.525 in.
Descrição geral
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Informações legais
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)