Documentos Principais
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.673,00
R$ 7.673,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.673,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 7.673,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS29/32
D.E.
48 mm
Total A
415 mm
Descrição geral
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)