Documentos Principais
Z222739
Sigma-Aldrich
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
replacement bulb
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.516,00
R$ 2.516,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.516,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.516,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tube
glass tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
The bulb is a replacement part for the Chem-Dry chemical dryer, Z251984 and Z251992.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)