Documentos Principais
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.096,00
R$ 4.096,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.096,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 4.096,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)