Documentos Principais
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.975,00
R$ 8.975,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.975,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 8.975,00
Check Cart for Availability
capacidade do frasco
5,000 mL
capacidade do cabeçote
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
24/40 joints. Includes still head, column with Raschig rings, Friedrichs condenser, one-neck round-bottom flask, stopper, and nitrogen-inlet adapter. Designed by Paul F. Hudrlik. May be used for continuous distillation.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)