Documentos Principais
Z192341
Sigma-Aldrich
BD Precisionglide® syringe needles
gauge 30, L 1/2 in.
Sinônimo(s):
cannula
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Becton-Dickinson & Co. 305106
Comprimento
1/2 in.
medidor
30
cor
light brown
Descrição geral
  • Fits any Luer lock, slip tip, or eccentric tip syringe
  • SS Microlance regular-bevel point
  • Siliconized to reduce resistance
  • PP Luer hub color coded to needle gauge
  • Packaged as individual fiber-free, peel-apart packages in strips of five sterile needles
  • A sheath protects point and cannula
  • All packages carry lot control numbers to insure sterility
  • NoKor needles have scalpel like tip
Informações legais
Precisionglide is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)