Documentos Principais
Z188778
Supelco
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
8 - 425
diâmetro × A
12 mm × 36 mm
volume
2 mL
cor
amber
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)