Documentos Principais
Z183431
Sigma-Aldrich
Powerhold clamp
universal
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 932,00
R$ 932,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 932,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
R$ 932,00
Check Cart for Availability
Descrição geral
With separate safety stop. Used for mounting rods 3/8 to 5/8 in. diameter. Made from high-strength machined aluminum rod with large knobs for gripping power.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)