Documentos Principais
Z179825
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #25
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.064,00
R$ 1.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.064,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
R$ 1.064,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fabricante/nome comercial
Ace Glass 580325
técnica(s)
LPLC: suitable
conector
Ace-Thred for #25
Descrição geral
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)