Documentos Principais
Z178527
Sigma-Aldrich
Scienceware® stainless-steel sponge
does not scratch glass or irritate hands, pkg of 2 ea
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 279,00
R$ 279,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 279,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
R$ 279,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17085-0000
tamanho
~64 mm × 100 mm
Descrição geral
For cleaning glassware and SS ware. Does not scratch glass or irritate hands; no sharp edges. Fits into palm of hand and may be used with detergents or cleansers.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)