Documentos Principais
Z177962
Scienceware® chemical spoons
L 30 cm
Sinônimo(s):
laboratory spatula, laboratory spoon
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 740,00
R$ 740,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 740,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 740,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36729-0030
Comprimento
30 cm
tamanho da extremidade da colher
2.0 mL , small
8.0 mL , large
Descrição geral
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)