Z177938
Scienceware® chemical spoons
L 18 cm
Sinônimo(s):
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Bel-Art H367290018
Comprimento
18 cm
tamanho da extremidade da colher
0.8 mL , small
2.8 mL , large
Categorias relacionadas
Descrição geral
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)